106631
p-Toluoylchlorid
98%
Synonym(e):
4-Methyl-benzoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.33 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.55 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Expl.-Gr.
1.6 %, 117 °F
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
225-227 °C (lit.)
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4-−2 °C (lit.)
Dichte
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?