Wichtige Dokumente
186783
2,6-Difluorbenzonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
197-198 °C
mp (Schmelzpunkt)
25-28 °C (lit.)
Dichte
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
InChIKey
BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- poly(cyanoaryl ethers) via silyl-method
- 2-dimethylamino-6-fluorobenzamide
- phenolphthalein-modified polyarylene ether nitrile copolymers
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S49116-1EA | |
186783-50G | 4061837506611 |
186783-10G |