Wichtige Dokumente
165344
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimidmethiodid
for peptide synthesis
Synonym(e):
EDC -methiodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimidmethiodid,
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[I-].CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20N3.HI/c1-5-10-9-11-7-6-8-12(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
AGSKWMRPXWHSPF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Crosslinking agent
Reactant for:
- Amide bond forming (amidation) crosslinking reactions
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Carbodiimide-mediated peptide coupling remains to the most frequently used technique.