Wichtige Dokumente
146161
5-Methylsalicylsäure
98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-methyl-benzoesäure, 6-Hydroxy-m-tolylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?