Wichtige Dokumente
W373702
Vanillylalkohol
≥98%, FG
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, NSC 3993, Vanillylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Beschreibung
Natural occurrence: Beer
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
110-117 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; sweet; vanilla
SMILES String
COc1cc(CO)ccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
InChIKey
ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W373702-100G | |
W373702-5KG-K | |
W373702-SAMPLE | |
W373702-100G-K | 4061835513659 |
W373702-1KG | |
W373702-1KG-K | 4061835567331 |
W373702-5KG | |
W373702-SAMPLE-K | 4061837537318 |