Wichtige Dokumente
143367
1-Adamantylisothiocyanat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
166-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isothiocyanate
SMILES String
S=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NS/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
YPKFLUARLJRPQM-BIBSGERRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- tris(2-mercapto-1-adamantylimidazolyl)hydroborato ligand
- 1-adamantyl-3-(2-(7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-ylamino)alkane)thiourea 2,3-dihydroxysuccinates
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)