Wichtige Dokumente
252492
Benzylisothiocyanat
98%
Synonym(e):
Benzylsenföl, Isothiocyanotaomethylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.601 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isothiocyanate
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChIKey
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- N
- -benzylthioureas by reacting with various amines.
- N-benzyl-O-alkyl carbamates by treating with long-chain alcohols.
- 3-mercapto-1,2,4-triazole building block by reacting with formylhydrazine via acyl thiosemicarbazide intermediate formation.
- S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F
Flammpunkt (°C)
106 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?