Wichtige Dokumente
125415
1,4-Cyclohexadien
97%
Synonym(e):
1,4-Dihydrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
~0.1% hydroquinone as stabilizer
Verunreinigungen
3% benzene
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1C=CCC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,5-6H,3-4H2
InChIKey
UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?