Wichtige Dokumente
114081
4-(Benzyloxy)benzylchlorid
97%
Synonym(e):
4-Chlormethyl-α-phenylanisol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H13ClO/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2
InChIKey
UYQPSKUPEXAQRJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?