Espressione e silenziamento genico
La modulazione dell'espressione genica è una delle tecniche più potenti utilizzate dai ricercatori per studiare i complessi network genetici che governano i processi biologici. Gli esperimenti di modulazione dell’espressione genica sono ampiamente utilizzati per identificare terapie efficaci per diversi tipi di malattie quali cancro, disturbi dello sviluppo e patologie neurodegenerative.
Diverse sono le tecnologie che vengono utilizzate per regolare l'espressione genica nelle cellule e nei tessuti. La RNAi (o interferenza a RNA) è un meccanismo biologico presente in natura che consiste in un’inibizione potente e mirata dell'espressione genica per mezzo di siRNA (piccoli RNA interferenti). SigmaAldrich® Advanced Genomics ha avuto un ruolo preminente nello sviluppo dei prodotti per RNAi.
Più di recente, lo sviluppo di sistemi di inibizione e attivazione dell’espressione genica basati su CRISPR (rispettivamente CRISPRi e CRISPRa) ha offerto ai ricercatori un nuovo potente set di strumenti che consentono opzioni di regolazione genica quasi illimitate. Utilizzando l'impareggiabile portafoglio di prodotti CRISPR forniti da SigmaAldrich® Advanced Genomics, i ricercatori sono oggi in grado di effettuare knock-down, knock-out, attivazione o sovraespressione praticamente di qualsiasi gene in modo accurato ed efficiente.
Risorse correlate
Proteine di fusione Cas9-GFP
Brochure sulla RNAi
Mappe dei vetttori TRC
shRNA FAQs
Articoli tecnici correlati
- We offer advanced design and quality synthesis for predesigned siRNA and siRNA libraries using the Rosetta siRNA Design Algorithm to reduce off-target effects and increase RNAi performance. The algorithm utilizes Position-Specific Scoring Matrices (PSSM) and knowledge of the siRNA seed region to predict the most effective and specific siRNA sequences for a target gene of interest.
- Mature microRNAs (miRNAs) are a class of naturally occurring, small non-coding RNA molecules, about 21-25 nucleotides in length. MicroRNAs are partially complementary to one or more messenger RNA (mRNA) molecules, and their main function is to downregulate gene expression in a variety of manners, including translational repression, mRNA cleavage, and deadenylation.
- A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Through the powerful science of RNA interference, successful gene silencing can be achieved with the use of synthetic, small interfering RNA (siRNA). By targeting these small, synthetic oligos, typically 19-23 bases in length against a specific gene of interest researchers are identifying gene function, elucidating pathways, and screening for potential new drug targets.
- MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- Visualizza tutti (80)
Protocolli correlati
- Complete protocol for Lentiviral transduction of suspension cells. This protocol describes the use of MISSION TRC shRNA Lentiviral Particles for long term silencing and phenotypic observation of suspension cells.
- FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) provides a method for sorting a mixed population of cells into two or more groups, one cell at a time, based on the specific light scattering and fluorescence of each cell. This method provides fast, objective, and quantitative recording of fluorescent signals from individual cells.
- Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
- Experimentally determine the appropriate antibiotic concentration for selecting stable cell lines. This titration protocol can determine the lowest concentration of puromycin needed to efficiently select transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Visualizza tutto (25)
RNAi - Modulazione dell’espressione genica per lo studio dei pathway genetici.
Gli screening di genomica funzionale rappresentano uno strumento fondamentale per la ricerca scientifica in quanto consentono di svelare i meccanismi che regolano sistemi biologici, pathway e malattie. Un’efficace analisi di queste complesse reti di interazioni molecolari può essere eseguita utilizzando librerie di shRNA che consentono di ottenere knockdown genici affidabili, efficienti e a lungo termine.
Diagramma che mostra i meccanismi di silenziamento genico mediato da shRNA e siRNA nelle cellule.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore esclusivo delle collezioni TRC1.5 e TRC2 create da The RNAi Consortium (TRC). Queste librerie di shRNA basate su lentivirus offrono una copertura senza precedenti e sono disponibili in più formati che includono genoma intero, singoli cloni/vettori RNAi e set di famiglie di geni.
Esplora i CLONI e le LIBRERIE di shRNA
CRISPRi e CRISPRa - Per un’efficiente inibizione e attivazione genica.
CRISPRi (CRISPR interference) e CRISPRa (CRISPR activation) consentono rispettivamente il silenziamento e l'attivazione dei geni con elevata efficienza e senza alterare la sequenza del DNA. Usati in screening LOF (loss-of-function) e GOF (gain-of-function) su larga scala, consentono ai ricercatori di identificare pathway genetici unici ma funzionalmente correlati, spesso non identificabili con altri metodi.
Diagrammi schematici di CRISPRa, con il complesso SAM (Synergystic Activation Mediator) e CRISPRi con il dominio KRAB.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre una scelta completa di librerie CRISPRi e CRISPRa ottimizzate per esperimenti di knockdown genico e sovraespressione. Le librerie lentivirali CRISPRi e SAM CRISPRa in pool sono disponibili in pronta consegna o personalizzabili in base alle vostre esigenze specifiche.
Vuoi sapere se il sistema CRISPR è adatto al tuo progetto? Contatta un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.