Librerie per RNAi
Librerie dishRNA per una copertura genomica senza precedenti
La Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore esclusivo delle collezioni TRC1.5 e TRC2 create da The RNAi Consortium (TRC). Queste librerie di shRNA basate su lentivirus offrono una copertura senza precedenti e sono disponibili in più formati che includono genoma intero, singoli cloni/vettori per RNAi e set per famiglie di geni. Disponibili in diversi formati: glicerolo, DNA di elevata qualità o lentivirale.
Con alle spalle più di 350 anni di leadership tecnica, i prodotti Sigma-Aldrich® Advanced Genomics sono corredati da un'esperienza che spazia dalla ricerca al bancone fino all’impatto terapeutico.
Potente modulazione genica per la comprensione dei pathway genetici
Gli studi di genomica funzionale costituiscono una componente fondamentale della ricerca, e permettono di svelare i meccanismi alla base del funzionamento di sistemi biologici, pathway e malattie. Un’efficace analisi di queste complesse reti di interazioni molecolari necessita di librerie di shRNA che forniscano un knockdown affidabile, efficiente e a lungo termine.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre il portafoglio di screening con shRNA più affidabile e completo, anche per gli screening di genomica funzionale più esigenti. Per uno screening più mirato, i set per famiglie di geni MISSION® shRNA, riguardano geni implicati in specifici pathway cellulari/molecolari, ampiamente riportati in letteratura. Il nostro team di bioinformatica ha mappato metodicamente i diversi cloni di shRNA TRC di ciascun set. I set di famiglie di geni sono completamente personalizzabili, consentendo la massima flessibilità per aggiungere o eliminare determinati cloni o geni. Inoltre ogni pannello è disponibile in piastre da 96 o 384 pozzetti. I diversi set per famiglie di geni sono disponibili per la tua ricerca, per l’analisi mirata di geni target e pathway.
La più ampia e collaudata collezione di shRNA creata dal TRC (The RNAi Consortium)
I nostri esclusivi formati per lo screening sfruttano il potenziale di ricerca della collezione di shRNA, affidabile e collaudata, messa a punto dal TRC Collaborando con noi avrai accesso alla nostra esperienza di prim’ordine nella produzione lentivirale e a tutti i formati necessari per un RNAi screening sistematico o in pool su qualsiasi scala. Dalla libreria di shRNA lentivirali per l'intero genoma LentiPlex®, a design personalizzati o singoli cloni, ti offriamo lo spettro completo di strumenti shRNA per poter cominciare subito lo screening.
Vettori lentivirali e controlli TRC pLKO
Controlli per colore, promotori alternativi o titoli elevati, sono tutti disponibili nella nostra collezione. I nostri backbone principali sono i vettori pLKO.1-puro e TRC2-pLKO.5-puro progettati da TRC. Questi vettori possono essere adattati alle esigenze di qualsiasi tipo di esperimento.
Servizi per clonaggio personalizzato dishRNA, produzione lentivirale e purificazione del DNA
Offriamo una varietà di prodotti per RNAi personalizzati, tra cui:
- produzione personalizzata di set per famiglie di geni
- purificazione del DNA ad alta processività
- deconvoluzione di pool complessi di shRNA
- varie opzioni di clonaggio personalizzate
- produzione lentivirale ad alta processività
- produzione virale scalabile da 1 mL fino a litri, nonché packaging virale personalizzato
- preparazioni virali concentrate fino a 109 VP/mL
- disponibilità di analisi del titolo funzionale - FACS o CFU
Hai un progetto personalizzato di cui vuoi discutere? Contatta un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Servizi di deconvoluzione di screening in pool
Possiamo aiutarti a identificare i risultati degli screening con pool di shRNA utilizzando il sequenziamento di nuova generazione. Grazie alla nostra esperienza con le librerie TRC1, TRC1.5 e TRC2 non ti devi preoccupare della deconvoluzione dei pool di shRNA. Utilizzando un metodo di sequenziamento simultaneo, ti forniremo i dati in un formato facile da analizzare che ti consentirà di concentrarti sui risultati.
MISSION® shRNA, Knockdown garantito
Sigma-Aldrich® shRNA garantisce, al momento dell'acquisto di shRNA sull’apposita pagina-prodotto, nella quantità di set di cloni lentivirali definita per il gene di interesse (può variare a seconda dei casi ma in genere è di 5 cloni) , che almeno uno dei i cloni forniti abbia una resa di knockdown superiore al 70%.
Siamo qui per aiutarti
Se hai bisogno di aiuto per progettare un esperimento di RNAi, di assistenza per la risoluzione dei problemi o semplicemente vuoi capire meglio come applicare i metodi di editing genetico alla tua ricerca, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è qui per aiutarti. Contatta un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics