Merck
HomeProdottiClinica e diagnosticaMembrane a flusso laterale
Membrane a flusso laterale
Rappresentazione schematica di una striscia per saggio rapido a flusso laterale
Accelera i tempi di immissione sul mercato grazie a prodotti appositamente concepiti che offrono la qualità, la riproducibilità e la documentazione necessarie per ogni fase del processo di sviluppo e produzione di IVD.
Le membrane Hi-Flow™ Plus e i materiali SureWick® per il tampone del coniugato, del campione e assorbente costituiscono una soluzione completa per i test a flusso laterale.
Letteratura sui prodotti
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 72
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 72
Confronta
N° Catalogo
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 72 risultati
Supporti per membrane Hi-Flow™ Plus
Offriamo materiali, componenti e servizi personalizzati, inclusi i supporti per membrane, per qualunque applicazione dei test diagnostici rapidi. I supporti per membrana costituiscono un componente di facile utilizzo che evita di perdere tempo e risorse per l'assemblaggio, riducendo e semplificando così il processo di progettazione e produzione. Utilizzando le membrane di qualità Hi-Flow™ Plus, questi supporti consentono un assemblaggio estremamente preciso, garantendo prestazioni del prodotto riproducibili.
Schema di un supporto per membrane Hi-Flow™ Plus che mostra le 3 dimensioni standard disponibili
Dimensioni standard del supporto per membrane Hi-Flow™ Plus
Un rotolo di materiale SureWick® per i tamponi del campione, del coniugato e assorbente nei test rapid-point-of-care (RPOC) a flusso laterale.
Materiali SureWick® per tamponi dei test a flusso laterale
Materiali SureWick® per tamponi
I materiali SureWick® vengono utilizzati nei test a flusso laterale per i 3 tamponi: del campione, assorbente e del coniugato. I tamponi del campione e assorbente, al 100% in fibra di pura cellulosa, non presentano leganti o colle che potrebbero interferire con le prestazioni del saggio. I tamponi del coniugato in fibra di vetro sono caratterizzati da un basso tenore di estraibili e da una eccellente regolarità.
Questi prodotti sono disponibili in una varietà di dimensioni e formati (fogli, strisce e rotoli) per soddisfare qualunque applicazione. A magazzino abbiamo fogli, strisce e rotoli di dimensioni standard; possiamo, tuttavia, personalizzare questi prodotti, per soddisfare specifici requisiti dimensionali del dispositivo e del processo di produzione.
Soluzioni complete per lo sviluppo di IVD di immunodosaggio a flusso laterale
Scopri il valore della collaborazione, dall'idea alla clinica. Semplifica lo sviluppo e la produzione dei test immunologici con un partner esperto del mercato degli IVD. Conosciamo bene il settore dello sviluppo dei test a flusso laterale, grazie a una esperienza approfondita nello sviluppo e nella produzione del prodotto, e ci avvaliamo di collaborazioni nell'ambito degli IVD.
Scopri di più nella nostra guida "Rapid Lateral Flow Test Strips – Considerations for Product Development" e tramite i link che si trovano in questa pagina.
Assicurati un processo fluido ed efficiente, dalla ricerca e sviluppo fino alla commercializzazione, collaborando con noi sin dalle prime fasi di identificazione delle materie prime.
Offriamo:
  • assistenza nella scelta dei prodotti
  • supporto per la mitigazione del rischio
  • linee guida chiare per la catena di approvvigionamento e la qualità
  • una catena di approvvigionamento globale affidabile e trasparente
  • previsioni proattive
  • documentazione esauriente
  • approfondita conoscenza delle normative
Servizi di sviluppo e produzione di IVD OEM e personalizzati