Merck
HPLC Analysis of 5-Methyl-5-Phenylhydantoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
HPLC Analysis of 5-Methyl-5-Phenylhydantoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® V2
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
5-Methyl-5-phenylhydantoin
99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.48 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm