Reagenti di organoalluminio
In chimica organica, e più in generale nello sviluppo di nuove tecnologie, i reagenti di organoalluminio si rivelano strumenti assai efficaci, specialmente nelle reazioni che portano alla formazione di legami carbonio-carbonio.
Ecco una selezione di applicazioni:
- alcuni reagenti di organoalluminio reagiscono con i composti carbonilici per produrre i corrispondenti alcoli allilici o omopropargilici
- i reagenti di organoalluminio sono stati impiegati nella risoluzione cinetica, catalizzata da rame, di derivati bicicloalchenici del ciclopropan-1,1-dicarbossilato di dimetile
- composti di organoalluminio cationici sono potenziali catalizzatori di idroamminazione
- per loro disponibilità commerciale e la loro provata efficacia nelle reazioni di carboalluminazione, i reagenti di organoalluminio sono impiegati anche in reazioni di addizione coniugata asimmetrica.
Visto che numerosi reagenti di organoalluminio sono caratterizzati da una elevata sensibilità all’aria e all’umidità, per prolungarne la durata di conservazione li confezioniamo in imballaggi di prima qualità, grazie alle bottiglie Sure/Seal™. Bottiglie più piccole necessitano di un numero inferiore di prelievi con ago affinché tutto il volume di reagente venga consumato. Vogliamo evitare gli sprechi e la decomposizione dei reagenti più instabili: è per questo che stiamo trasferendo molti dei nostri reagenti organometallici in esclusivi flaconi da 25 ml Sure/Seal™.
In che modo i nostri reagenti di organoalluminio rendono fattibili le reazioni di accoppiamento e agevolano la scoperta di nuove metodologie di formazione di legami? Scoprilo! Per ulteriori applicazioni con organometalli, puoi contare anche sui nostri reagenti di organozinco e organosilicio.