Documenti fondamentali
V900888
Sigma-Aldrich
Tiazolil blu tetrazolio bromuro
98%, reagent grade, powder
Sinonimo/i:
3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio bromuro, MTT, Metiltiazolildifenil-tetrazolio bromuro
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16BrN5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.32
Beilstein:
4081397
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Nome del prodotto
Tiazolil blu tetrazolio bromuro, Vetec, reagent grade, 98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear
Compatibilità
suitable for
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Il tiazolil blu tetrazolio bromuro (MTT) può essere usato nella misurazione della proliferazione cellulare. Il MTT produce una soluzione giallastra che viene convertita in MTT-formazano blu scuro, insolubile in acqua, dalle deidrogenasi mitocondriali delle cellule vive. I cristalli blu vengono solubilizzati con isopropanolo acidificato e si esegue una misurazione colorimetrica dell′intensità a 570 nm.
Il tiazolil blu tetrazolio bromuro (MTT) può essere usato nella misurazione della proliferazione cellulare. Il MTT produce una soluzione giallastra che viene convertita in MTT-formazano blu scuro, insolubile in acqua, dalle deidrogenasi mitocondriali delle cellule vive. I cristalli blu vengono solubilizzati con isopropanolo acidificato e si esegue una misurazione colorimetrica dell′intensità a 570 nm. Il MTT è stato usato come reagente istochimico/citochimico e per la rilevazione del NAD. A causa del legame del catione da parte della trappola di cianuro usata, con MTT non è possibile rilevare nel tessuto i sistemi enzimatici legati all′ADP Il MTT viene rapidamente ridotto a formazano, che forma chelati con nichel, rame e cobalto; il chelato di cobalto è stato usato nei sistemi ossidativi.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael G Sugiyama et al.
Scientific reports, 5, 11030-11030 (2015-06-06)
Seasonal influenza virus infections cause hundreds of thousands of deaths annually while viral mutation raises the threat of a novel pandemic strain. Antiviral drugs exhibit limited efficacy unless administered early and may induce viral resistance. Thus, targeting the host response
An-Ming Wang et al.
Oncotarget, 5(13), 5002-5016 (2014-06-28)
Gastric cancer is the second leading cause of cancer-related death worldwide. Herein, we investigated the role of transcription factor Yin Yang 1 (YY1), a multi-functional protein, in tumorigenesis of gastric cancer cells. Results showed that YY1 contributed to gastric carcinogenesis
Rute B Marques et al.
European urology, 67(6), 1177-1185 (2014-09-16)
The phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K)/AKT pathway is frequently activated during prostate cancer (PCa) progression through loss or mutation of the phosphatase and tensin homolog (PTEN) gene. Following the androgen receptor (AR) pathway, it is the second major driver of PCa growth.
V Kumar et al.
Leukemia, 28(12), 2324-2335 (2014-04-15)
Notch signaling deregulation is linked to the onset of several tumors including T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Deregulated microRNA (miRNA) expression is also associated with several cancers, including leukemias. However, the transcriptional regulators of miRNAs, as well as the relationships
Lisa M Kaminskas et al.
Molecular pharmaceutics, 12(2), 432-443 (2014-12-09)
The current study sought to explore whether the subcutaneous administration of lymph targeted dendrimers, conjugated with a model chemotherapeutic (methotrexate, MTX), was able to enhance anticancer activity against lymph node metastases. The lymphatic pharmacokinetics and antitumor activity of PEGylated polylysine