V900688
Isoniazide
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Idrazide isonicotinica, idrazide dell’acido isonicotinico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)