PHR1932
Isoniazide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Idrazide isonicotinica, idrazide dell’acido isonicotinico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 1083
traceable to Ph. Eur. I0500000
traceable to USP 1349706
Famiglia di API
isoniazid
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)