V900303
L-arginina
≥98%, Vetec™
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-arginina, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
226-230 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Applicazioni
- Product-Specific Impact of Viscosity Modulating Formulation Excipients During Ultra-High Concentration Biotherapeutics Drug Product Development.: This paper highlights the role of ʟ-Arginine monohydrochloride in modulating viscosity in biotherapeutics, crucial for the development of high-concentration formulations (Rodrigues et al., 2021).
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?