V900012
Potassio ftalato monobasico
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Acido ftalico, KHP, Potassio biftalato, Potassio idrogeno ftalato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Punto di fusione
295-300 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?