V800442
Urea
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)