V800358
Argento nitrato
AR, ≥99.9%
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.9%
Stato
solid
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?