916404
Argento nitrato
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
solid
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a lithium storage material for lithium-ion batteries due to its lithiation/delithiation behavior.
- To fabricate Ag decorated rGO electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in zinc air batteries.
- As an electron sacrificial reagent for overall water splitting reaction.
- As a precursor to tune the shape of gold nanoparticles.
- To prepare silver vanadium oxide cathode material for batteries.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)