V800322
Idrossido di potassio
AR, pellets, ≥85%
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥85%
Stato
pellets
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 1120 g/L
Anioni in tracce
carbonate (CO32-): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.50%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?