V800156
Dietiletere
≥99%, contains 5 ppm BHT as stabilizer, suitable for HPLC, Vetec™
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Dietiletere, suitable for HPLC, contains 5 ppm BHT as stabilizer, ≥99%
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
5 ppm BHT as stabilizer
Limite di esplosione
36.5 %
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. eboll.
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup