V800145
Fosfato di potassio
LR, ≥98%
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stato
crystalline powder
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)