V800127
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
LR, ≥98%
Sinonimo/i:
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stato
crystalline
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
Densità
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Stringa SMILE
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)