NRS5500MWIPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 7 in., medium wall
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass tube
Caratteristiche
medium wall
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-5-500-MW-IPV-7
Parametri
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Lunghezza
7 in.
Diametro
5 mm
Diam. tubo
5 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)