V800125
Cobalt(II) chloride hexahydrate
LR, ≥98%
Sinonimo/i:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Tensione di vapore
40 mmHg ( 0 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stato
solid
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)