901000
1,4-Cubanedicarboxylic acid
≥97%
Sinonimo/i:
(1S,2R,3R,4S,5R,6S,7S,8S)-Cubane-1,4-dicarboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid
Saggio
≥97%
Stato
powder
Punto di fusione
224 °C
Stringa SMILE
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(O)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7(12)9-1-2-4(9)6-5(9)3(1)10(2,6)8(13)14/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
JFKXMJUMOJJTCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)