V800078
Benzoil cloruro
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.88 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 32 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
1056 °F
Limite di esplosione
4.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
phenyl
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)