Documenti fondamentali
V800027
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate octadecahydrate
AR, ≥98%
Sinonimo/i:
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Al2(SO4)3 · 18H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.43
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
pH
2.5-4
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1