A0843
Aluminum sulfate
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Stato
powder
Densità
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?