1A02070
USP
7-Dehydrocholesterol
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Sinonimo/i:
((3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agenzia
USP
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)