1724532
USP
Zidovudine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Thymine, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zidovudine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
~320 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Stavudine Capsules
- Stavudine for Oral Solution
- Zidovudine Capsules
- Zidovudine Injection
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Risultati analitici
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)