1724521
USP
Zidovudine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3′-Chloro-3′-deoxythymidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zidovudine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
KQVJDKGDGLWBQT-XLPZGREQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Zidovudine
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)