1724000
USP
Yohimbine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
yohimbine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
288-290 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Yohimbine Injection
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)