1681800
USP
Triclocarban
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4,4′-Trichlorocarbanilide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
triclocarban
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
254-256 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)