1681633
USP
Triclabendazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
triclabendazole
Stato
neat
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1[nH]c2c(n1)cc(c(c2)Oc3c(c(ccc3)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C13H7Cl3N2OS/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)19-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(20)18-9/h1-5H,(H2,17,18,20)
FUAVONSJNAMFPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)