1681611
USP
Triclabendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
certified by the USP
Famiglia di API
triclabendazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3