1667235
USP
Racemic Tiagabine Hydrochloride Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tiagabine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)