1642212
USP
Sumatriptan Succinate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl-]methyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide succinate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sumatriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Sumatriptan Succinate
- Sumatriptan
- Sumatriptan Nasal Spray
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)