PHR2914
Sumatriptan Succinate Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide succinate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1642223
Famiglia di API
sumatriptan
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 75 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)