1621008
USP
Stearic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
1 mmHg ( 173.7 °C)
Famiglia di API
stearic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
361 °C (lit.)
Punto di fusione
67-72 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
ethanol: soluble
ether: freely soluble
propylene glycol: soluble
water: practically insoluble
Densità
0.845 g/cm3
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Palmitic Acid
- Calcium Stearate
- Sodium Stearate
- Aluminum Monostearate
- Glycerin Suppositories
- Magnesium Stearate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)