1619039
USP
Spironolactone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17α-(2-Carboxyethyl)testosterone γ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
UWBICEKKOYXZRG-WNHSNXHDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3