1605227
USP
Ropinirole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ropinirole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.N1c2c(c(ccc2)CCN(CCC)CCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
FAZLVYBTACOVTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ropinirole Hydrochloride
- Ropinirole Extended-Release Tablets
- Ropinirole Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)