1604961
USP
Rivastigmine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Vinylphenyl ethyl(methyl)carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rivastigmine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H15NO2/c1-4-10-7-6-8-11(9-10)15-12(14)13(3)5-2/h4,6-9H,1,5H2,2-3H3
NARZULAZYYDYNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)