PHR2031
Rivastigmine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1604811
Famiglia di API
rivastigmine
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1
GQZXRLWUYONVCP-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)