1594506
USP
Quinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(−)-Quinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
quinic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
AAWZDTNXLSGCEK-WYWMIBKRSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Cranberry Fruit Dry Juice
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Cranberry Fruit Powder
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)