1592781
USP
Quetiapine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, NSC 653252
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
quetiapine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
RTERDTBXBYNZIS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3