1568062
USP
Proguanil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,5-Bis(1-methylethyl)biguanide monohydrochloride
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
proguanil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.N(C(=NC(C)C)N)C(=NC(C)C)N
InChI
1S/C8H19N5.ClH/c1-5(2)11-7(9)13-8(10)12-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H5,9,10,11,12,13);1H
BKFUVMLPDXIDPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Proguanil Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)